Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13
Smeltepunkt: 56…60 °C
Flash punkt: >100 °C (212 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014611
CAS-nummer: 6164-79-0
EINECS: 228-198-6
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 g A12028.22
25 g A12028.14
5 g A12028.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 56-60°
Formel vegt 138.13
CAS-nr 6164-79-0
Renhet 98+%
Flammepunkt >100°(212°F)
Molekylformel C6H6N2O2
MDL No. MFCD00014611
Merck reference 14,7959
Beilstein reference 118345
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall