Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO103310050EA 710 NOK
ACRO103310050
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Smeltepunkt: 103…107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005238
CAS-nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %