1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
H50305.03EA
4200
NOK
H50305.03
H50305.MD
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00514518 CAS-nummer: 1134-50-5 |