3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
A12701.06EA
1800
NOK
A12701.06
A12701.03
A12701.14
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₉N₃ MW: 159,19 g/mol Smeltepunkt: 124…128 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00191749 CAS-nummer: 1572-10-7 EINECS: 000-000-0 |