1,2-Epoxycyclopentane ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Danger
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12
Kokepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,964 g/cm³
Flash punkt: 10 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005161
CAS-nummer: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
FN: 1993
ADR: 3,II
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Authentic
GC <=97.5%
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589nm)
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 100 g ACRO348521000
Glass bottle 25 g ACRO348520250
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 0.964
Flammepunkt 10°C
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall