1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0513-25GEA 1650 NOK
TCIAE0513-25G TCIAE0513-5G
1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (by GC)
1,2-Epoxycyclopentane
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 102°C
Flash punkt: 10°C
MDL nummer: MFCD00005161
CAS-nummer: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
FN: 1993
ADR: 3,II
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/24/28968024.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %