2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₅H₅N₃O₃S
MW: 187,18 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 263 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00022438
CAS-nummer: 140-40-9
EINECS: 205-414-7
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L01356.03
5 g L01356.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt ca 263° dec.
Formel vegt 187.18
CAS-nr 140-40-9
Renhet 98%
Molekylformel C5H5N3O3S
MDL No. MFCD00022438
Merck reference 14,410
Beilstein reference 167361
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall