Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Cayman Chemical
CAYM13233-1 CAYM13233-250 CAYM13233-100 CAYM13233-500
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₂S
MDL nummer: MFCD00052943
CAS-nummer: 53137-27-2
EINECS: 000-000-0
FN: 0000
Order Now
BESTILL
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall