1,2:3,4-Diepoxybutane ≥95%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86,09
Kokepunkt: 56…58 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: –19 °C
Tetthet: 1,112
Flash punkt: 45 °C (113 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005120
CAS-nummer: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
FN: 2929
ADR: 6.1,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 1 g L03919.03
Glass bottle for solids 5 g L03919.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt -19°
Formel vegt 86.09
CAS-nr 1464-53-5
Renhet 95%
brytningsindeks 1.4340
Flammepunkt 45°(113°F)
kokepunkt 56-58°/25mm
Molekylformel C4H6O2
MDL No. MFCD00005120
UN No. 2929
Merck reference 14,3676
Beilstein reference 79831
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall