Phenyl glycidyl ether ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18
Kokepunkt: 244…246 °C
Smeltepunkt: 3,5 °C
Tetthet: 1,110
Flash punkt: 114 °C (237 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005133
CAS-nummer: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1.000 g B21768.0B
250 g B21768.30
50 g B21768.18
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 3.5°
Formel vegt 150.18
CAS-nr 122-60-1
Renhet 99%
brytningsindeks 1.5310
Flammepunkt 114°(237°F)
Lukt Sweet
kokepunkt 244-246°
Molekylformel C9H10O2
MDL No. MFCD00005133
Beilstein reference 2744
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall