L(+)-Penicillamine ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21
Smeltepunkt: ∼ 200 °C (dec.)
MDL nummer: MFCD00064303
CAS-nummer: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L13923.03
250 mg L13923.MD
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt ca 200° dec.
Formel vegt 149.21
CAS-nr 1113-41-3
Renhet 98+%
Lagringstemp 2°C to 8°C
Lukt Unpleasant
Molekylformel C5H11NO2S
MDL No. MFCD00064303
Optical rotation +63° (c=1 in 1M NaOH)
Merck reference 14,7088
Beilstein reference 1722374
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall