Ethyl isocyanoacetate ≥97%
Leverandør: Acros Organics
Warning
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,12
Kokepunkt: 194…196 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,03
Flash punkt: 84 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000007
CAS-nummer: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 100 g ACRO299551000
Glass bottle 5 g ACRO299550050
Glass bottle 25 g ACRO299550250
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 1.03
Flammepunkt 84°C
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall