Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,12
Kokepunkt: 194…196 °C
Tetthet: 1,035
Flash punkt: 84 °C (183 °F)
MDL nummer: MFCD00000007
CAS-nummer: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 25 g L15379.14
Glass bottle for solids 5 g L15379.06
Glass bottle for solids 1 g L15379.03
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 113.12
CAS-nr 2999-46-4
Renhet 98%
brytningsindeks 1.4220
Lagringstemp 2°C to 8°C
Flammepunkt 84°(183°F)
kokepunkt 194-196°
Molekylformel CNCH2CO2CH2CH3
MDL No. MFCD00000007
UN No. 2810
Beilstein reference 3588613
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall