N-Boc-ethylenediamine ≥98% may cont up to 5% tert-butanol
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Synonymer: t-boc-N-EDA
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22
Kokepunkt: 72 °C (0,1 mmHg)
Tetthet: 1,016
Flash punkt: >110 °C (230 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191871
CAS-nummer: 57260-73-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 5 g L19947.06
Glass bottle for solids 25 g L19947.14
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 160.22
CAS-nr 57260-73-8
Renhet 98%
brytningsindeks 1.4570
Flammepunkt >110°(230°F)
kokepunkt 72°/0.1mm
Molekylformel (CH3)3COCONHCH2CH2NH2
MDL No. MFCD00191871
UN No. 2735
Beilstein reference 1932330
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall