2-Hydroxyethyl acetate >60.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Danger
TCIAA1059-500MLEA 5675 NOK
TCIAA1059-500ML TCIAA1059-25ML ABCRAB135486.0500
2-Hydroxyethyl acetate >60.0% (by GC)
2-Hydroxyethyl acetate
Formel: C₄H₈O₃
MW: 104,1045 g/mol
Kokepunkt: 182°C
Flash punkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00002864
CAS-nummer: 542-59-6
EINECS: 208-821-8
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/11/28928811.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %