Ethyl glycolate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO410080250EA
1775
NOK
ACRO410080250
ACRO410081000
ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Formel:
C₄H₈O₃ MW: 104,11 g/mol Kokepunkt: 158…159 °C (760 mmHg) Tetthet: 1,08 g/cm³ Flash punkt: 62 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00021970 CAS-nummer: 623-50-7 EINECS: 210-798-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |