Methyl glycolate ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08
Tetthet: 1,184 g/cm³
Flash punkt: 67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004667
CAS-nummer: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 25 g ACRO414370250
Glass bottle 100 g ACRO414371000
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Flammepunkt 67°C
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall