Ethyl phenoxyacetate ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20
Kokepunkt: 136 °C (19 mmHg)
Tetthet: 1,1
Flash punkt: >113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00026895
CAS-nummer: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
- 100 g ACRO334941000
Glass bottle 25 g ACRO334940250
Glass bottle 5 g ACRO334940050
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 1.1
Flammepunkt >113°C
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall