Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20
Kokepunkt: 251…253 °C
Tetthet: 1,108
Flash punkt: >110 °C (230 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00026895
CAS-nummer: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 10 g A14156.09
Glass bottle for solids 50 g A14156.18
Glass bottle for solids 250 g A14156.30
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 180.20
CAS-nr 2555-49-9
Renhet 99%
brytningsindeks 1.5055
Flammepunkt >110°(230°F)
kokepunkt 251-253°
Molekylformel C6H5OCH2CO2CH2CH3
MDL No. MFCD00026895
Beilstein reference 1871712
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall