Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
1-Hexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₆H₁₃ClMg
MW: 144,93 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06798087
ADR: 3,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 ml H51167.AE
500 ml H51167.AP
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 144.93
CAS-nr 44767-62-6
Molekylformel C6H13ClMg
MDL No. MFCD06798087
UN No. 2924
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall