9-Ethylcarbazole ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27
Kokepunkt: 166 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 67…71 °C
Flash punkt: 186 °C (367 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004967
CAS-nummer: 86-28-2
EINECS: 201-660-4
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
- 250 g A11653.30
- 100 g A11653.22
Glass bottle for solids 1.000 g A11653.0B
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 67-71°
Formel vegt 195.27
CAS-nr 86-28-2
Renhet 99%
Flammepunkt 186°(367°F)
kokepunkt 166°/4mm
Molekylformel C14H13N
MDL No. MFCD00004967
Beilstein reference 148115
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall