2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
400290050.EA 335 NOK
400290050. 400290500.
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formel: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25 g/mol
Smeltepunkt: 195 °C (dec.)
Flash punkt: 160 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007522
CAS-nummer: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or chips and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %