2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25
Smeltepunkt: ∼ 195 °C (dec.)
Tetthet: 1,10
MDL nummer: MFCD00007522
CAS-nummer: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ADR: 8,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1.000 g A18924.0B
250 g A18924.30
50 g A18924.18
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt ca 195° dec.
Formel vegt 207.25
CAS-nr 15214-89-8
Renhet 98%
Lagringstemp 2°C to 8°C
Molekylformel C7H13NO4S
MDL No. MFCD00007522
UN No. 2585
Beilstein reference 1946464
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall