3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
ACRO334330010EA 1025 NOK
ACRO334330010 ACRO334330050
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Smeltepunkt: 243…245 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00126370
CAS-nummer: 19947-39-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %