3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
L19799.MDEA 665 NOK
L19799.MD L19799.03
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Smeltepunkt: 214 °C (dec.)
MDL nummer: MFCD00181811
CAS-nummer: 325-89-3