Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MW: 422,82
Kokepunkt: 112…115 °C (0,2 mmHg)
Tetthet: 0,930
Flash punkt: 201 °C (393 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00053871
CAS-nummer: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 g L16682.22
25 g L16682.14
5 g L16682.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 422.82
CAS-nr 17096-07-0
Renhet 98%
brytningsindeks 1.4175
Flammepunkt 201°(393°F)
kokepunkt 112-115°/0.2mm
Molekylformel C16H38O5Si4
MDL No. MFCD00053871
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall