4-(Dibutylamino)salicylaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3260-5GEA 1950 NOK
TCIAD3260-5G
4-(Dibutylamino)salicylaldehyde ≥96.0% (by GC)
4-(Dibutylamino)salicylaldehyde
Formel: C₁₅H₂₃NO₂
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 57771-09-2
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/45/28980245.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %