4-Phenoxybenzonitrile ≥96%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₁₃H₉NO
MW: 195,22
Smeltepunkt: 46…48 °C
Flash punkt: >110 °C (230 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00017346
CAS-nummer: 3096-81-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
10 g B25364.09
2 g B25364.04
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 46-48°
Formel vegt 195.22
CAS-nr 3096-81-9
Renhet 96%
Flammepunkt >110°(230°F)
Molekylformel C13H9NO
MDL No. MFCD00017346
UN No. 3439
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall