3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: C₇H₈FNO₃S
Smeltepunkt: 60…63 °C
MDL nummer: MFCD00007417
CAS-nummer: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
FN: 3261
ADR: 8,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
10 g B21427.09
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 60-63°
Formel vegt 205.20
CAS-nr 498-74-8
Renhet 97%
Molekylformel C7H8FNO3S
MDL No. MFCD00007417
UN No. 3261
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall