3-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0742-1GEA 835 NOK
TCIAN0742-1G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (by GC)
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16 g/mol
Kokepunkt: 83°C
MDL nummer: MFCD00221621
CAS-nummer: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/28989956.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %