2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
H31948.MEEA 825 NOK
H31948.ME H31948.04
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00472891
CAS-nummer: 105512-80-9