Pinostilbene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAP1927-100MGEA 1975 NOK
TCIAP1927-100MG
Pinostilbene ≥97.0% (by GC)
Pinostilbene
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12407153
CAS-nummer: 42438-89-1
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/88/28993188.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C