4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H51123.06EA
2525
NOK
H51123.06
H51123.03
H51123.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₃ MW: 234,10 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD09837617 CAS-nummer: 302348-51-2 |