4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1127-1GEA 980 NOK
TCIAM1127-1G TCIAM1127-5G
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Formel: C₇H₈BNO₄
MW: 180,96 g/mol
MDL nummer: MFCD00191550
CAS-nummer: 80500-27-2
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/26/28974826.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %