3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: APOLLO SCIENTIFIC LTD
APOSOR11503-1GEA 540 NOK
APOSOR11503-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96
MDL nummer: MFCD01317846
CAS-nummer: 87199-15-3