3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Molekula
MOLE59697211-1GEA 0 NOK
MOLE59697211-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
MDL nummer: MFCD01317846
CAS-nummer: 87199-15-3