4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Molekula
MOLEM54140413EA 1300 NOK
MOLEM54140413
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
MDL nummer: MFCD00792672
CAS-nummer: 59016-93-2