4,4'-Anisoin 95%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO104841000EA 7475 NOK
ACRO104841000 ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin
Formel: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Smeltepunkt: 109…114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008411
CAS-nummer: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %