Acetophenone azine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
L03924.06EA 2450 NOK
L03924.06
Acetophenone azine ≥97%
Acetophenone azine
Formel: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Smeltepunkt: 120…124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015011
CAS-nummer: 729-43-1
EINECS: 211-979-0