Salicylaldehyde azine ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Synonymer: Salicylaldazine
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Smeltepunkt: 216…222 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043496
CAS-nummer: 959-36-4
EINECS: 213-500-0
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 50 g A10527.18
Glass bottle for solids 10 g A10527.09
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 216-222°
Formel vegt 240.26
CAS-nr 959-36-4
Renhet 97%
Molekylformel C14H12N2O2
MDL No. MFCD00043496
Beilstein reference 1913597
Fyskisk form Cryst powder
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall