2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₁₇H₂₆Cl₂O₂
MW: 333,29
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03093939
CAS-nummer: 146370-52-7
ADR: 8,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H51041.03
5 g H51041.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 333.29
CAS-nr 146370-52-7
Renhet 98%
Molekylformel C17H26Cl2O2
MDL No. MFCD03093939
UN No. 1759
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall