Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: C₉H₆OS
MW: 162,21
Kokepunkt: 135…136 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01075041
CAS-nummer: 3541-37-5
EINECS: 000-000-0
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L19345.03
250 mg L19345.MD
5 g L19345.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 30-32°
Formel vegt 162.21
CAS-nr 3541-37-5
Renhet 97%
kokepunkt 135-136°/8mm
Molekylformel C9H6OS
MDL No. MFCD01075041
Beilstein reference 114170
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall