1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
A17367.06EA
610
NOK
A17367.06
A17367.14
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₂ MW: 234,73 g/mol Smeltepunkt: 178…181 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00050690 CAS-nummer: 5705-15-7 EINECS: 227-195-7 |