Allylcyclohexane ≥96%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₉H₁₆
MW: 124,23
Kokepunkt: 153…154 °C
Tetthet: 0,810
Flash punkt: 31 °C (87 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013769
CAS-nummer: 2114-42-3
EINECS: 218-316-4
FN: 3295
ADR: 3,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L00946.03
25 g L00946.14
5 g L00946.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 124.23
CAS-nr 2114-42-3
Renhet 96%
brytningsindeks 1.4510
Flammepunkt 31°(87°F)
kokepunkt 153-154°
Molekylformel C9H16
MDL No. MFCD00013769
UN No. 3295
Beilstein reference 2037346
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall