Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: CaSi₂
MW: 96,25 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 1000 °C
Tetthet: 2,5
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015977
CAS-nummer: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
FN: 1405
ADR: 4.3,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 g 14676.22
10 g 14676.09
500 g 14676.36
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 2.5
Sensitivitet Moisture Sensitive
Smeltepunkt ca 1000°
Formel vegt 96.25
CAS-nr 12013-56-8
Oppløslighet Insoluble in cold water, decomposes in hot water
Fyskisk form Powder
Molekylformel CaSi2
MDL No. MFCD00015977
UN No. 1405
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall