Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: F₆MgSi·H₂O
MW: 166,39 (anhy)
Smeltepunkt: 120 °C (dec.)
Tetthet: 1,788
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016196
CAS-nummer: 16949-65-8
EINECS: 241-022-2
FN: 2853
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
2 kg 89018.A3
500 g 89018.36
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 1.788
Smeltepunkt 120° dec.
Formel vegt 166.39(anhy)
Fyskisk form Powder
Molekylformel MgSiF6.xH2O
MDL No. MFCD00016196
UN No. 2853
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall