Calcium wolframate ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: CaO₄W
MW: 287,92 g/mol
Smeltepunkt: 1620 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010913
CAS-nummer: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 g 13051.22
25 g 13051.14
500 g 13051.36
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 1620°
Formel vegt 287.93
CAS-nr 7790-75-2
Renhet 98%
Oppløslighet Insoluble in H2O. Decomposes by hot HCl, HNO3
Fyskisk form -325 Mesh Powder
Molekylformel CaWO4
MDL No. MFCD00010913
Merck reference 14,1712
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall