Tris(trimethylsilyl)borate
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO381240250EA
1425
NOK
ACRO381240250
ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Formel:
C₉H₂₇BO₃Si₃ MW: 278,376 g/mol Kokepunkt: 183…185 °C (760 mmHg) Tetthet: 0,834 g/cm³ Flash punkt: 42 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00051588 CAS-nummer: 4325-85-3 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |