Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₉H₂₇BO₃Si₃
MW: 278,376 g/mol
Kokepunkt: 183…185 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Tetthet: 0,834
Flash punkt: 42 °C (107 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051588
CAS-nummer: 4325-85-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
25 g L06277.14
5 g L06277.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt -35°
Formel vegt 278.38
CAS-nr 4325-85-3
Renhet 98%
brytningsindeks 1.3861
Flammepunkt 42°(107°F)
kokepunkt 183-185°
Molekylformel [(CH3)3SiO]3B
MDL No. MFCD00051588
UN No. 1993
Beilstein reference 1772733
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall