Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: PbSb
MW: 328,96 g/mol
Tetthet: 6,72
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151190
CAS-nummer: 12266-38-5
EINECS: 235-536-6
FN: 1549
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
25 g 36350.14
5 g 36350.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 6.72
Formel vegt 328.94
CAS-nr 12266-38-5
Renhet 99+%
Fyskisk form Lump
Lukt Odourless
Molekylformel PbSb
MDL No. MFCD00151190
UN No. 1549
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall